Learn More
Cloruro sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073512 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 Kg
5 KG
500 GR
10616082 500 g 500 GR
10598630 3 kg 3 Kg
10356340 5 kg 5 KG
10112640 1 kg 1 KG
4 options
Código de producto. 10616082
Marca: Fisher Chemical S/3120/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1461°C
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 865