missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11916388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidones de plastico
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916388 1 kg Frasco de plástico cada uno
10092740 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10216410 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10378573 25 kg Bidones de plastico 25 KG
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11916388

Marca: Afora 1093/E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cloruro sódico, 99,5 %, ClNa, número CAS-7647-14-5, cloruro sódico nacl, sal, sal común, sal de roca, halita, purex, sal de mesa, cloruro sódico, solución salina, dendritis, 1 kg, 99,4 % mín. (argentometría), 10 ppm máx., 1461,0 grados C, 50 ppm máx., 20 ppm máx., CHEBI:26710, blanco, 231-598-3, 13,280, 58.44

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Tampón biológicos

Identificadores de productos químicos

CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC sodio;cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]

Especificaciones

Punto de ebullición 1461.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium chloride
Punto de fusión 801.0°C
Color Blanco
pH De 5.0 a 8.0 (5 % de solución a 20 °C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCl
Fieser 13,280
Índice Merck 15, 8734
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.