Learn More
Cloruro de sodio, de 99,0 a 100,5 %, Farmacopea Estadounidense/FCC, granulado, J.T. Baker™
Código de producto. 15509680 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 Ea.
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
15509680 4 Ea. 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15509680 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 362805
Especificaciones
CAS 7647-14-5
Forma física Sólido
Cantidad 4 Ea.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Fórmula molecular ClNa
Número MDL MFCD00003477
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro sódico
Peso molecular (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado FCC/USP
Identificación Identification A: Passes Test; Identification B: Passes Test
Pérdida por secado max. 0.5%
Aspecto White crystals or granules