Learn More
Melford Sodium Chloride 5M Solution
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- Soluble in: Water
- Store at: Room Temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride 5 M Solution |
| CAS | 7732-18-5, 7647-14-5 |
| Cantidad | 250 mL |