Learn More
Melford Sodium Chloride 5M Solution
Código de producto. 30018800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
30018800 250 mL 250 ml
30018801 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 30018800
Marca: Melford S24600250.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Soluble in: Water
  • Store at: Room Temperature
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride 5 M Solution
CAS 7732-18-5, 7647-14-5
Cantidad 250 mL