Learn More
Carbonato de sodio (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10553165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553165 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
1 options
Código de producto. 10553165 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3571
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1600°C
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
Punto de fusión 854°C
CAS 497-19-8
Color Blanco
pH 11.3
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00003494
Índice Merck 15, 8731
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.53g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.