Learn More
Carbonato sódico, puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, anhidro, ≥ 99,8 % (calc. de la sustancia en seco), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603410 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
paquete de 6
15603410 6 x 1 kg paquete de 6
15663400 250 g 250 g
15683400 500 g 500 g
15643400 1 kg 1 Kg
15653400 2.5 kg 2.50 Kg
15613410 6 x 500 g paquete de 6
15693400 5 kg 5 Kg
15673400 25 kg 25 Kg
8 options
Código de producto. 15603410
Marca: Honeywell-Fluka 314326X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, anhidro,≥ 99,8 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance)
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física anhidro
Cantidad 6 x 1 kg
Notas del porcentaje del ensayo calc. de la sustancia en seco
Fórmula lineal Na2CO3
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.53 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.