Learn More
Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7071804 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671290 1 kg 1 Kg
15681290 2.5 kg 2.50 Kg
15601300 6 x 1 kg paquete de 6
15691290 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15671290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 134141KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate Decahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2CO3 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Grado puriss.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate