Learn More
Carbonato sódico decahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10000340 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10000340 5 kg Barril de plástico 5 KG
10396190 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10655502 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
3 options
Código de producto. 10000340
Marca: Fisher Chemical S/2760/65
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Carbonato sódico decahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL 149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 34°C
Color Blanco
pH 11 to 12
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.01g/mol
Envase Barril de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2