Learn More
Carbonato sódico anhidro, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10477840 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477840 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
1 options
Código de producto. 10477840
Marca: Fisher Chemical S/2840/62
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1600°C
Punto de fusión 854°C
CAS 497-19-8
Color Blanco
pH 11.3
Forma física Sólido
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00003494
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.