Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073510 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264540 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10548070 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10518260 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10498030 5 kg Barril de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10264540
Marca: Fisher Chemical S/2920/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo carbonato sódico, carbonato de disodio, ceniza de sosa, sal disódica de ácido carbónico, soda calcinada, carbonato sódico, anhidro, ácido carbónico, sal disódica, carbonato de sodio, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1600 °C
Punto de fusión 854°C
Color Blanco
pH 11.3
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.