Learn More
Bromuro de sodio, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15690560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
15690560 1 kg 1 Kg
15610570 500 g 500 g
15600570 2.5 kg 2.50 Kg
15620570 6 x 1 kg paquete de 6
4 options
Código de producto. 15690560
Marca: Honeywell-Fluka 021191KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bromide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sodio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 1mmHg (806°C)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium bromide