Learn More
Borohidruro de sodio, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11348677 500 g 500 g
11358677 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11348677
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 035788.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
As a reducing agent for organic, inorganic and organometallic compounds, as a bleaching agent, in the recycling of gold and platinum metals, in organic synthesis, nonaqueous reducing agent for aldehydes, ketones, and schiff bases.Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydridoborate
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10+40
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >97+%
Información de solubilidad Soluble in water,ammonia and amines. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White
Densidad 1.074
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium borohydride