Learn More
Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution, ACROS Organics™
Código de producto. 13455122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
13455122 100 mL 100 ml
13465122 500 mL 500 ml
13445122 2.5 L 2.50 litro
3 options
Código de producto. 13455122
Marca: Thermo Scientific Acros 448521000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 16940-66-2 , 1310-73-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Nombre de nota 20% aq. NaOH solution
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.2
Densidad 1.2000g/mL