Learn More
Sodium bisulfite solution, Purum, ∼40%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071808 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691310 1 L 1 litro
15601320 2.5 L 2.50 litro
15611320 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 134381L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum, ∼40%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaO3S
Peso molecular (g/mol) 103.05
Número MDL MFCD00003530
Clave InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nombre IUPAC sulfito sódico
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfite Solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NaHSO3
Número UN 3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06g/mol
Grado purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40%