Learn More
Thermo Scientific™ Diselenito de sodio
Descripción
Utilice de sodio Thermo Scientific™ Oxoid™ para preparar la base de caldo de selenito (CM0395), la base de caldo de manitol selenito (CM0399) o la base de caldo de selenito cistina (CM0699). Se recomienda el medio completo para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella a partir de varias muestras.
Disuelva 4 gramos en 1 litro de agua destilada y utilice esta solución para reconstituir el medio base o las tabletas.
Tóxico por inhalación y por ingestión. Peligro de efectos acumulativos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Diselenito de sodio |
| Tipo de producto | Diselenito de sodio |
| Cantidad | 100 g |
Seguridad y manipulación
- SODIUM BISELENITE (L121)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydrogen selenite