Learn More
Bis(trimetilsilil)amida sódico, pura, solución de 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10379150 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10053530 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
2 options
Código de producto. 10379150
Marca: Thermo Scientific Acros 277858000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Color Amarillo a marrón
Nombre de nota 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NNa
Número MDL MFCD00009835
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Densidad 0.9160g/mL
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 183.377
PubChem CID 2724254
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.38
Porcentaje de pureza 38 to 42%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.916
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.