Learn More
Solución de sodio bis(2-metoxietoxi)aluminumhídrido, 70 % en peso en tolueno (aprox. 3,5 M), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194010 50 g Frasco de vidrio 50 g
10686202 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11306520 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10194010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187900500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22722-98-1 , 108-88-3
Fórmula molecular C6H16AlNaO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(2-methoxyethoxy)Aluminum hydride
Color Ámbar a incoloro
Punto de ebullición 110.0°C
Fórmula lineal [(CH3OCH2CH2O)2AlH2]Na
Fieser 02,382; 03,260; 04,441; 05,596; 06,528; 07,327; 08,448; 12,440; 15,290
Densidad 1.0360g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.16
Porcentaje de pureza 68.5 to 71.5%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.036
Viscosidad 65 mPa.s (20°C)
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación 4°C
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.