Learn More
Sodium Bicarbonate, purum p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15676800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676800 1 kg Poly bottle 1 Kg
15686800 5 kg Poly bottle 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 716301KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥99,0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión Decomposes before melting
Color Incolora
pH 8.0 to 8.6
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Información de solubilidad 90g/L at 20°C
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Envase Poly bottle