Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072028 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15623420 500 g 500 g
15603420 1 kg 1 Kg
15663420 6 x 500 g paquete de 6
15643420 5 kg 5 Kg
15653420 6 x 1 kg paquete de 6
15613420 4 x 5 kg paquete de 4
15633420 50 kg 50 Kg
7 options
Código de producto. 15623420
Marca: Honeywell-Fluka 31437500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., powder,≥99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Información de solubilidad Soluble in water, 50g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS/Puriss. p.a.