Learn More
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15648100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
25 g
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15648100 4 x 2.5 kg paquete de 4
15638100 25 g 25 g
15658100 500 g 500 g
15618100 1 kg 1 Kg
15628100 2.5 kg 2.50 Kg
15688100 6 x 500 g paquete de 6
15678100 5 kg 5 Kg
15608100 12 kg 12 Kg
15668100 50 kg 50 Kg
9 options
Código de producto. 15648100
Marca: Honeywell-Fluka S60144X2.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99.7%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Cantidad 4 x 2.5 kg
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza 99.7 to 100.3%