Learn More
Bicarbonato sódico (polvo cristalino/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical
Código de producto. 12668223
Click to view available options
Cantidad:
12 kg
Envase:
Balde de polietileno
Tamaño de la unidad:
12 Kg
Código de producto. 12668223
Marca: Fisher Chemical USS63712
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Punto de fusión 270°C
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 12 kg
Información de solubilidad Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (EP)
Grado BP/EP/FCC/JP/USP
Identificación Pass Test (BP), Pass Test (EP), Pass Test (FCC), Pass Test (JP), Pass Test (USP), Pass Test (USP/FCC/EP/BP/JP)
Pérdida por secado 0.25% max. (FCC), 0.25% max. (USP), 0.25% max. (USP, FCC)
Envase Balde de polietileno
Información de descomposición >50°C