Learn More
Bicarbonato sódico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051210 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10694782 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10493635 25 kg Tambor de fibra 25 KG
3 options
Código de producto. 10051210
Marca: Thermo Scientific Acros 123360050
Solicitar formato a granel o personalizado
Bicarbonato de sodio, +99 %, CHNaO3, número CAS 144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonato sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato hidrogénico de sodio, carbonato de hidrógeno de sodio, 5 kg, 20 ppm máx., 100 ppm máx., CHEBI:32139, blanco, 205-633-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15, 8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico