Learn More
Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15628130 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15628130 500 g Poly bottle 500 g
15608130 1 kg Poly bottle 1 Kg
15618130 2.5 kg Poly bottle 2.50 Kg
15638130 5 kg Poly bottle 5 Kg
4 options
Código de producto. 15628130
Marca: Honeywell Research Chemicals S8875500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade, powder,≥99.5%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Color Incolora
pH 8.0 to 8.6 (at 20°C)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.2g/cu.cm at 20°C