Learn More
Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
15473179 250 mL 250 ml
15483179 500 mL 500 ml
15493179 1 L 1 litro
3 options
Código de producto. 15473179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60408.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Sodium bicarbonate acts a weak buffer with that makes maintaining a pH range of 7.2 - 7.6. It is also used as a nutrient source. This solution prepared in water is used as injection in Pharmaceutical industry.is used to treat cement contamination ins hore pac drilling slurry and bentonite water based drilling fluids.It is also used as a buffer. Sodium bicarbonate will remove calcium and manganese making hard water soft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bicarbonato sódico actúa como un tampón débil con el que se mantiene un rango de pH de 7,2–7,6. También se utiliza como fuente de nutrientes. Esta solución preparada en agua se utiliza como inyección en la industria farmacéutica. Se utiliza para tratar la contaminación por cemento en la pulpa de perforación de hore pac y los fluidos de perforación basados en agua-bentonita. También se utiliza como tampón. El bicarbonato sódico eliminará el calcio y el manganeso, lo que hará que el agua dura sea blanda.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de los ácidos y de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in water