Learn More
Ácida sódica, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073503 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
10050520 100 g 100 GR
10274060 500 g 500 GR
2 options
Código de producto. 10050520
Marca: Fisher Chemical S/2380/48
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Número MDL 3536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 300°C
Punto de fusión 275°C
Color Blanco
pH 10
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.