Learn More
Acida sódica, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835188 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15835188 100 g Frasco de plástico 100 g
15845188 500 g Frasco de plástico 500 g
15895328 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15835188 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J21610.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26628-22-8
Fórmula molecular N3Na
Peso molecular (g/mol) 65.011
Número MDL MFCD00003536
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nombre IUPAC sódica; azida
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Punto de fusión ∼275°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Número UN UN1687
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.846
Densidad 1.846
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.