Learn More
Arsenito sódico, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
11440401 500 mL 500 ml
11304288 4 L 4 litros
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11440401
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041533.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7784-46-5 | AsNaO2 | 129.909 g/mol
Sodium arsenite is used as hide preservative, antiseptic, dyeing and soaps. It is used as a stressor to induce production of heat shock proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-46-5
Fórmula molecular AsNaO2
Peso molecular (g/mol) 129.909
Número MDL MFCD00003472
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium arsenite
Nombre de nota Standardized Solution
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1N Standardized Solution
Fórmula lineal NaAsO2
Número UN UN1686
Información de solubilidad Miscible with water. Slightly miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1N
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium arsenite