Learn More
Amida de sodio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654892 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10286250 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11964391 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10654892
Marca: Thermo Scientific Acros 197055000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-92-5
Clave InChI ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
Nombre IUPAC sodio;azanida
SMILES [NH2-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C
Nombre del producto químico o material Sodium amide
Punto de fusión 210°C
Color Gris blanquecino a blanco
Forma física Polvo, escamas irregulares o gránulos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular H2NNa
Fórmula lineal NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Índice Merck 15,8714
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Peso molecular (g/mol) 39
Formula Weight (peso de la fórmula) 39
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure