Learn More
Sodium acetate trihydrate, Honeywell
Código de producto. 15628120 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 Kg
250 g
5 Kg
500 g
15628120 250 g 250 g
15648120 500 g 500 g
15618120 1 kg 1 Kg
15638120 2 kg 2 Kg
15658120 5 kg 5 Kg
5 options
Código de producto. 15628120
Marca: Honeywell Research Chemicals S8625250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate trihydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3COONa · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Punto de ignición 1112°F