Learn More
Trihidrato de acetato de sodio, extra puro, SLR, cristal, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073497 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10704771 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10625312 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10142350 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10010330 5 kg Barril de plástico 5 KG
4 options
Código de producto. 10704771
Marca: Fisher Chemical S/2000/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL 71557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
pH 8 to 9.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo