Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Acetate Trihydrate |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3732037 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Punto de ignición | 1112°F |