Learn More
Sodium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
40 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15683810 500 g 500 g
15663810 1 kg 1 Kg
15693810 5 kg 5 Kg
15603820 6 x 1 kg paquete de 6
15673810 40 kg 40 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15683810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32319500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH3COONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Temperatura de inflamación >250°C (>482°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Grado ACS/Puriss. p.a.
Punto de ignición 1112°F