Learn More
Acetato de sodio hidrato, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. p-4782136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11358828 5 g 5 g
11348828 25 g 25 g
11368828 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11358828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041685.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41484-91-7 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41484-91-7
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00071557
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate hydrate, sodium acetate monohydrate, acetic acid, sodium salt, monohydrate, c2h3o2.na.h2o, naoac water, water sodium acetate, naoac h2o, naoac.h2o, acmc-20ajp8, sodium hydroxide acetic acid
PubChem CID 23681166
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate hydrate
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985%
Información de solubilidad Soluble in water.(726g/L)at 0 C.
Nombre IUPAC sodium acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White crystals
Densidad 1.45