Learn More
Sodium acetate, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15676750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15676750 250 g 250 g
15686750 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71185250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Para HPLC,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nombre IUPAC sodio;acetato
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3COONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Temperatura de inflamación <250°C (>482°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (NT)
Punto de ignición 1112°F