Learn More
Acetato de sodio anhidro (cristales blancos o polvo granular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10498913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498913 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10103243 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10498913 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3331
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
El acetato de sodio se añade a las reacciones de ADN para facilitar la precipitación de etanol del ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Anhydrous
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.2
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula lineal CH3COONa
Índice Merck 15, 8709
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Pérdida por secado 1% max. (at 105°C)