missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetato de sodio, solución acuosa de 3 M, pH 7,0, sin ARNasa, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15490217
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15490217

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61934.=E

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sodium acetate buffer solution pH, 7.0 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La solución tampón de acetato de sodio pH 7,0, se utiliza muy a menudo en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de tinciones de gel para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-on-ChIP y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.

Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C y etanol.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, halógenos. Sensible a la humedad. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Nombre de nota RNAse free
pH 7.0
Forma física Liquid
Cantidad 125 mL
Fórmula lineal NaOOCCH3
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado