Learn More
3-Hidroxibutirato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081551
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11464703
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11613.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-83-4
Fórmula molecular C4H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 126.087
Número MDL MFCD00016716
Clave InChI NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
PubChem CID 23676771
Nombre IUPAC sodio; 3-hidroxibutanoato
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-hydroxybutyrate
Punto de fusión 161°C to 167°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4824866
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.09
Porcentaje de pureza 98%