Learn More
Hidrato de sodio 2-dibenzofuransulfonato, 98+%
Código de producto. 11398056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11398056 1 g 1 g
11308066 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11398056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13347.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94600-19-8
Fórmula molecular C12H7NaO4S
Peso molecular (g/mol) 270.23
Número MDL MFCD00046899
Clave InChI MITIQPHWKOQOAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-dibenzofuransulphonate hydrate, sodium 2-dibenzofuransulfonate hydrate, sodium dibenzo b,d furan-2-sulfonate-water 1/1/1, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2 7 ,3,5,9,11-hexaene-4-sulfonate hydrate, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate, sodium 8-oxatricyclo 7.4.0.0_,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate
PubChem CID 57356836
Nombre IUPAC sodio; dibenzofurano-2-sulfonato;hidrato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-dibenzofuransulfonate hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3795215
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%