Learn More
Marienfeld Superior™ Vidrios de vigilancia de vidrio sódico-cálcico
Descripción
- Fabricados de vidrio sodocálcico de clase hidrolítica 3
- Con diversos diámetros
- Bordes pulidos al fuego
- Sin cadmio y plomo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Unidad de embalaje: 10 piezas |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cubrir vasos de precipitados |
| Para utilizar con (equipo) | Utilizado como pesafiltros |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |