Learn More
Sosa cálcica, pura, granular, con indicador de blanco a violeta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3586495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463545 50 g Frasco de vidrio 50 g
10300424 250 g Frasco de vidrio 250 g
10157083 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10463545
Marca: Thermo Scientific Acros 388350500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente de gas, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8006-28-8
Fórmula molecular CaHNaO2
Peso molecular (g/mol) 96.074
Número MDL MFCD00134094
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soda lime
Color Beige-gris
Forma física Granular
Material Soda Lime
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CaO/NaOH
Pérdida por secado 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs)
Envase Frasco de vidrio
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soda lime, granular
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.