Learn More
Marienfeld Superior™ Láminas portaobjetos para la microscopía de vidrio sódico-cálcico
Descripción
- Portaobjetos para microscopio para pocillos humectables
- Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
- Conforme a DIN ISO 8037/1
- Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 2500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | No |
| Material | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica |
| Precleaned | Sí |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Láminas portaobjetos |
| Mostrar más |