Description
- Vidrio de cal sodada a DIN 12341
- Bordes esmerilados:
- Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN 12341 |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |