Learn More
DWK Life Sciences Tubo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™
Código de producto. 11892383
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Longitud (métrico):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11892383 24 mm 52 mm paquete de 200
11852383 19 mm 40 mm paquete de 200
11872383 21 mm 50 mm paquete de 200
11862383 22 mm 45 mm paquete de 200
11812393 25 mm 70 mm paquete de 200
11802393 27 mm 55 mm 200 PCS
11822393 28 mm 75 mm paquete de 200
11842393 30 mm 100 mm paquete de 200
11832393 30 mm 80 mm paquete de 200
11882383 30 mm 50 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11892383 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor F40522400B5W2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo actividades de investigación y experimentación con este tubo de vidrio sodocálcico. Este tubo de ensayo básico tiene una base redonda con el extremo abierto y un tapón.
  • Reutilizable
  • Paquete de 200
  • Vidrio sodocálcico transparente
  • Con tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 52 mm
Envase Paquete de 200
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo