Learn More
Rogo Sampaic™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11835953
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15,3 mm
17.3 mm
Longitud (métrico):
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 500
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11835953 15,3 mm 160 mm paquete de 500
11701696 17.3 mm 180 mm 250 PCS
2 options
Código de producto. 11835953
Marca: Rogo Sampaic™ BGB030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Los tubos de ensayo de vidrio sodocálcico Rogo Sampaic™ son económicos, además de ofrecer una buena resistencia química.
  • Pared fina
  • Disponibles en dos capacidades diferentes
Especificaciones
Descripción Tubo de ensayo
Longitud (métrico) 160 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 500/pack
Diámetro (métrico) 15,3 mm