Learn More
Hirschmann™ Tubo de ensayo de vidrio sodocálcico con fondo redondo
Descripción
- Extremo liso
- Fondo redondo
- Vidrio sodocálcico
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | 1 paquetes |
| Cantidad | 1 paquetes |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |