Learn More
Hirschmann™ Tubo de ensayo de vidrio sodocálcico con fondo redondo
Código de producto. 10099730
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10099730 16 mm 125 mm paquete de 100
10508211 12 mm 100 mm paquete de 100
10438752 16 mm 150 mm paquete de 100
10728621 16 mm 160 mm paquete de 100
10468942 16 mm 100 mm paquete de 100
10528771 12 mm 75 mm paquete de 100
13280500 16 mm 180 mm paquete de 100
7 options
Código de producto. 10099730
Marca: Hirschmann™ 9270111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de ensayo sin escala fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Extremo liso
  • Fondo redondo
  • Vidrio sodocálcico
Especificaciones
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Envase 1Pack
Cantidad 1 Pack
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Test Tube