Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubo de ensayo de vidrio sodocálcico
Utilice el tubo de cultivo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ para ver cultivos celulares en el laboratorio. Este tubo con reborde superior de vidrio sodocálcico desechable es liso (sin etiquetar) e incorpora un fondo resistente y uniforme.
Marca: DWK Life Sciences A404008000711
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Parte superior con reborde
- Sin etiqueta
- Vidrio sodocálcico transparente.
- Fondo uniforme
- Desechables
Especificaciones
Fondo redondo | |
Paquete de 200 | |
Tubo de ensayo |
40 mm | |
8 mm |