Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico
Código de producto. 15882265 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15882265 150 mm 16 mm paquete de 100
15842265 100 mm 12 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 15882265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene reactivos y material de ensayo. Los tubos de ensayo sin reborde de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ se suministran en diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades.
  • Vidrio sodocálcico
  • Sin reborde
  • Desechables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16 mm