Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |